3-Fluor-5-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 3-Fluor-5-pyridinol
ACTIAS30507G1EA 0 CHF
ACTIAS30507G1 ACTIAS30507G5
3-Fluor-5-hydroxypyridin
3-Fluor-5-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
MDL Number: MFCD03095199
CAS-Nummer: 209328-55-2