5-Chloro-3-hydroxypyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
Synonyms: 5-Chloro-3-pyridinol3-Chloro-5-pyridinol3-Chloro-5-hydroxypyridine
ACTIAS31602G1EA 0 CHF
ACTIAS31602G1 ACTIAS31602G10 ACTIAS31602G5
5-Chloro-3-hydroxypyridine
5-Chloro-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄ClNO
MW: 129.55 g/mol
Melting Pt: 158 °C
MDL Number: MFCD00006379
CAS Number: 74115-12-1
EINECS: 277-727-7