3-Chlor-p-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS1495G5EA
0
CHF
ACTIAS1495G25
ACTIAS1495G5
3-Chlor-p-toluylsäure
3-Chlor-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,6 g/mol |
MDL Number:
MFCD00045841 CAS-Nummer: 5162-82-3 |