3-Chloro-2-hydroxypyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
ACTIAS22691G25EA 0 CHF
ACTIAS22691G1 ACTIAS22691G25 ACTIAS22691G5
3-Chloro-2-hydroxypyridine
3-Chloro-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄ClNO
MW: 129.55 g/mol
MDL Number: MFCD01646109
CAS Number: 13466-35-8