3-Bromphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS50031G5EA
0
CHF
ACTIAS50031G5
ACTIAS50031G25
ACTIAS50031G1
3-Bromphenylboronsäure
3-Bromphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BBrO₂ MW: 200,83 g/mol |
MDL Number:
MFCD00239386 CAS-Nummer: 89598-96-9 |