5-Bromo-2-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 5-Bromo-2-picoline3-Bromo-6-picoline
ACTIAS20196G25EA 0 CHF
ACTIAS20196G25 ACTIAS20196G100
5-Bromo-2-methylpyridine
5-Bromo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
MDL Number: MFCD00661170
CAS Number: 3430-13-5