3-Bromo-5-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31249G1EA 15.56 CHF
ACTIAS31249G1 ACTIAS31249G5
3-Bromo-5-methylpyridine
3-Bromo-5-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
MDL Number: MFCD01646141
CAS Number: 3430-16-8