3-Bromo-5-chloropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51097G5EA
0
CHF
ACTIAS51097G5
ACTIAS51097G1
3-Bromo-5-chloropyridine
3-Bromo-5-chloropyridine
Formula:
C₅H₃BrClN MW: 192.44 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114221 CAS Number: 73583-39-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |