3-Amino-2-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31914G100EA
0
CHF
ACTIAS31914G100
3-Amino-2-chlorpyridin
3-Amino-2-chlorpyridin
Formel:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,56 g/mol Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa) Melting Pt: 78…79 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006238 CAS-Nummer: 6298-19-7 EINECS: 228-572-9 |