3,5-Difluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50403G100EA
0
CHF
ACTIAS50403G100
ACTIAS50403G5
ACTIAS50403G1
3,5-Difluorpyridin
3,5-Difluoropyridine
Formel:
C₅H₃F₂N MW: 115,08 g/mol Siedepunkt: 92…93 °C (1013 hPa) Dichte: 1,268 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD03412222 CAS-Nummer: 71902-33-5 UN: 1993 ADR: 3,II |