3,5-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS50265G100EA
0
CHF
ACTIAS50265G100
ACTIAS50265G5
3,5-Difluorphenylboronsäure
3,5-Difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ MW: 157,91 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318138 CAS-Nummer: 156545-07-2 |