2-Fluoro-6-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
Synonyms:
2-Fluoro-6-picoline
ACTIAS40243G100EA
0
CHF
ACTIAS40243G100
2-Fluoro-6-methylpyridine
2-Fluoro-6-methylpyridine
Formula:
C₆H₆FN MW: 111.12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041226 CAS Number: 407-22-7 EINECS: 206-980-8 UN: 1993 ADR: 3,III |