2-Fluor-5-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Gefahr
|
ACTIAS31213G100EA
0
CHF
ACTIAS31213G100
2-Fluor-5-methylpyridin
2-Fluor-5-methylpyridin
Formel:
C₆H₆FN MW: 111,12 g/mol Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa) Dichte: 1,077 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00041225 CAS-Nummer: 2369-19-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...