2-Chloro-5-iodopyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS31011G5EA
0
CHF
ACTIAS31011G5
ACTIAS31011G1
2-Chloro-5-iodopyridine
2-Chloro-5-iodopyridine
Formula:
C₅H₃ClIN MW: 239.44 g/mol |
MDL Number:
MFCD01863635 CAS Number: 69045-79-0 |