2-Bromo-6-fluoropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50220G5EA
0
CHF
ACTIAS50220G5
ACTIAS50220G25
ACTIAS50220G100
ACTIAS50220G1
2-Bromo-6-fluoropyridine
2-Bromo-6-fluoropyridine
Formula:
C₅H₃BrFN |
MDL Number:
MFCD03095258 CAS Number: 144100-07-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |