2-Bromo-5-fluoropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS4050G5EA
0
CHF
ACTIAS4050G5
ACTIAS4050G25
2-Bromo-5-fluoropyridine
2-Bromo-5-fluoropyridine
Formula:
C₅H₃BrFN MW: 175.99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234011 CAS Number: 41404-58-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |