2-Bromo-5-chloropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7189G5EA
0
CHF
ACTIAS7189G25
ACTIAS7189G5
ACTIAS7189G100
2-Bromo-5-chloropyridine
2-Bromo-5-chloropyridine
Formula:
C₅H₃BrClN |
MDL Number:
MFCD00234006 CAS Number: 40473-01-6 |