2-Amino-5-fluoropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7132G25EA 0 CHF
ACTIAS7132G25 ACTIAS7132G1 ACTIAS7132G5
2-Amino-5-fluoropyridine
2-Amino-5-fluoropyridine
Formula: Câ‚…Hâ‚…FNâ‚‚
MW: 112.11 g/mol
MDL Number: MFCD01861120
CAS Number: 21717-96-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III