2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS50989G5EA
0
CHF
ACTIAS50989G1
ACTIAS50989G5
ACTIAS50989G25
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Formula:
C₆H₇BrN₂ MW: 187.04 g/mol |
MDL Number:
MFCD03427660 CAS Number: 98198-48-2 |