2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34929G5EA
0
CHF
ACTIAS34929G10
ACTIAS34929G5
ACTIAS34929G1
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181,98 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318987 CAS-Nummer: 23112-96-1 |