2,4-Dichloropyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS7004G100EA
0
CHF
ACTIAS7004KG1
ACTIAS7004G100
2,4-Dichloropyrimidine
2,4-Dichloropyrimidine
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ MW: 148.98 g/mol Boiling Pt: 209 °C (1013 hPa) Melting Pt: 61 °C |
MDL Number:
MFCD00006061 CAS Number: 3934-20-1 EINECS: 223-508-6 |