2,3-Difluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Gefahr
|
ACTIAS51300G5EA
0
CHF
ACTIAS51300G5
ACTIAS51300G1
ACTIAS51300G25
2,3-Difluorpyridin
2,3-Difluoropyridine
Formel:
C₅H₃F₂N MW: 115,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114143 CAS-Nummer: 1513-66-2 UN: 1993 ADR: 3,III |