2,2-Difluoroethanol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21389G25EA
160
CHF
ACTIAS21389G100
ACTIAS21389G25
2,2-Difluoroethanol
2,2-Difluoroethanol
Formula:
C₂H₄F₂O MW: 82.05 g/mol Boiling Pt: 95 °C (1013 hPa) Melting Pt: –28.2 °C Density: 1.296 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00042248 CAS Number: 359-13-7 UN: 1987 ADR: 3,II |