4-(Trifluoromethyl)anisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34985G5EA
0
CHF
ACTIAS34985G1
ACTIAS34985G5
4-(Trifluoromethyl)anisole
4-(Trifluoromethyl)anisole
Formula:
C₈H₇F₃O MW: 176.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094456 CAS Number: 402-52-8 |