3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22441G25EA 0 CHF
ACTIAS22441G25 ACTIAS22441G100 ACTIAS22441G5
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
MW: 157.09 g/mol
Boiling Pt: 72…73 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 45…47 °C
MDL Number: MFCD00074948
CAS Number: 134227-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III