1-Chloro-4-methoxybutane
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24465G100EA 0 CHF
ACTIAS24465G100 ACTIAS24465G25
1-Chloro-4-methoxybutane
1-Chloro-4-methoxybutane
Formula: C₅H₁₁ClO
CAS Number: 17913-18-7
EINECS: 241-858-8