3-Chloro-2-nitrotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22250G5EA
0
CHF
ACTIAS22250G5
ACTIAS22250G25
3-Chloro-2-nitrotoluene
3-Chloro-2-nitrotoluene
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol |
MDL Number:
MFCD04117977 CAS Number: 5367-26-0 EINECS: 226-354-8 |