5-Chloro-2-nitrophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40511G5EA
0
CHF
ACTIAS40511G5
5-Chloro-2-nitrophenol
5-Chloro-2-nitrophenol
Formula:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173.56 g/mol |
MDL Number:
MFCD09260849 CAS Number: 611-07-4 EINECS: 210-249-9 |