2-Chloro-6-fluoroanisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS40217G5EA
0
CHF
ACTIAS40217G5
ACTIAS40217G1
ACTIAS40217G10
2-Chloro-6-fluoroanisole
2-Chloro-6-fluoroanisole
Formula:
C₇H₆ClFO MW: 160.58 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631573 CAS Number: 53145-38-3 |