5-Chlor-m-xylol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24905G25EA
171
CHF
ACTIAS24905G25
ACTIAS24905G5
5-Chlor-m-xylol
5-Chlor-m-xylol
Formel:
C₈H₉Cl |
MDL Number:
MFCD00060273 CAS-Nummer: 556-97-8 |