2-Bromo-5-chloroanisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40182G10EA
0
CHF
ACTIAS40182G10
2-Bromo-5-chloroanisole
2-Bromo-5-chloroanisole
Formula:
C₇H₆BrClO MW: 221.48 g/mol |
MDL Number:
MFCD03790889 CAS Number: 174913-09-8 |