3-Bromo-5-fluorotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32308G5EA
0
CHF
ACTIAS32308G5
ACTIAS32308G10
3-Bromo-5-fluorotoluene
3-Bromo-5-fluorotoluene
Formula:
C₇H₆BrF |
MDL Number:
MFCD01861195 CAS Number: 202865-83-6 |