2-Brom-4-chlortoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Brom-3-chlor-6-methylbenzol
ACTIAS24941G100EA
122
CHF
ACTIAS24941G100
2-Brom-4-chlortoluol
2-Brom-4-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl MW: 205,48 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060650 CAS-Nummer: 27139-97-5 |