2-Bromo-3-fluorotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-3-methylbenzene
ACTIAS23527G25EA 151 CHF
ACTIAS23527G100 ACTIAS23527G25 ACTIAS23527G5
2-Bromo-3-fluorotoluene
2-Bromo-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
MDL Number: MFCD08458010
CAS Number: 59907-13-0
EINECS: 261-982-6