4-Amino-3-nitrophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 4-Hydroxy-2-nitroaniline
ACTIAS21438G100EA 101 CHF
ACTIAS21438G100
4-Amino-3-nitrophenol
4-Amino-3-nitrophenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Melting Pt: 149…152 °C
MDL Number: MFCD00066310
CAS Number: 610-81-1
EINECS: 210-236-8