2-Amino-5-fluorophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31682G5EA
0
CHF
ACTIAS31682G5
ACTIAS31682G1
2-Amino-5-fluorophenol
2-Amino-5-fluorophenol
Formula:
C₆H₆FNO |
MDL Number:
MFCD00671759 CAS Number: 53981-24-1 |