5-Bromo-2-fluoroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32338G100EA
123.91
CHF
ACTIAS32338G100
5-Bromo-2-fluoroaniline
5-Bromo-2-fluoroaniline
Formula:
C₆H₅BrFN MW: 190.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094181 CAS Number: 2924-09-6 |