3-Bromo-4-fluoroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40320G100EA
0
CHF
ACTIAS40320G100
3-Bromo-4-fluoroaniline
3-Bromo-4-fluoroaniline
Formula:
C₆H₅BrFN |
MDL Number:
MFCD03788559 CAS Number: 656-64-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |