3-Bromo-o-toluidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS21032G100EA
0
CHF
ACTIAS21032G100
ACTIAS21032G25
3-Bromo-o-toluidine
3-Bromo-o-toluidine
Formula:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Boiling Pt: 253…255 °C (1013 hPa) Density: 1.51 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00051579 CAS Number: 55289-36-6 EINECS: 259-568-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |