3-(Difluoromethoxy)aniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS32320G5EA
0
CHF
ACTIAS32320G5
ACTIAS32320G10
3-(Difluoromethoxy)aniline
3-(Difluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₇F₂NO MW: 159.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00236221 CAS Number: 22236-08-4 |