2-Fluoro-6-nitroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32292G1EA
0
CHF
ACTIAS32292G1
ACTIAS32292G5
2-Fluoro-6-nitroaniline
2-Fluoro-6-nitroaniline
Formula:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156.12 g/mol |
MDL Number:
MFCD04112583 CAS Number: 17809-36-8 EINECS: 241-779-9 |