α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
Synonyms:
2,4,5-Trifluorobenzyl chloride
, 1-(Chloromethyl)-2,4,5-trifluorobenzene
ACTIAS32811G5EA
0
CHF
ACTIAS32811G5
ACTIAS32811G10
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene
Formula:
C₇H₄ClF₃ MW: 180.56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00236319 CAS Number: 243139-71-1 UN: 3265 ADR: 8,II |