3-Methoxybenzylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS33228G5EA
0
CHF
ACTIAS33228G10
ACTIAS33228G5
3-Methoxybenzylamine
3-Methoxybenzylamine
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137.18 g/mol Boiling Pt: 238 °C (1013 hPa) Density: 1.07 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008115 CAS Number: 5071-96-5 EINECS: 225-779-6 UN: 2735 ADR: 8,III |