1,8-Dihydroxynaphthalene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34822G5EA
0
CHF
ACTIAS34822G5
ACTIAS34822G1
1,8-Dihydroxynaphthalene
1,8-Dihydroxynaphthalene
Formula:
C₁₀H₈O₂ MW: 160.17 g/mol |
CAS Number:
569-42-6 EINECS: 209-316-5 |