2',5'-Dichloroacetophenone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20677G100EA
0
CHF
ACTIAS20677G100
2',5'-Dichloroacetophenone
2',5'-Dichloroacetophenone
Formula:
C₈H₆Cl₂O MW: 189.04 g/mol Boiling Pt: 56…58 °C (0.09 mmHg) Melting Pt: 14 °C Density: 1.352 g/cm³ (17.5 °C) |
MDL Number:
MFCD00000607 CAS Number: 2476-37-1 EINECS: 219-605-8 |