α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
ACTIAS24188G25EA
0
CHF
ACTIAS24188G25
ACTIAS24188G100
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Formula:
C₇H₃F₅ MW: 182.09 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631429 CAS Number: 64248-59-5 UN: 1993 ADR: 3,III |