(4-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20130G100EA
59
CHF
ACTIAS20130G100
(4-Bromphenyl)essigsäure
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Br)CH₂COOH MW: 215,05 g/mol Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa) Melting Pt: 94…98 °C |
MDL Number:
MFCD00004342 CAS-Nummer: 1878-68-8 EINECS: 217-523-7 |