5-Methylpyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Danger
ACTIAS31987G5EA 0 CHF
ACTIAS31987G5 ACTIAS31987G1
5-Methylpyrimidine
5-Methylpyrimidine
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Boiling Pt: 153 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047386
CAS Number: 2036-41-1
EINECS: 218-006-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III