3-Methylisoquinoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS40361G5EA
0
CHF
ACTIAS40361G5
3-Methylisoquinoline
3-Methylisoquinoline
Formula:
C₁₀H₉N MW: 143.19 g/mol Boiling Pt: 251 °C (1013 hPa) Melting Pt: 66…67 °C |
MDL Number:
MFCD00024139 CAS Number: 1125-80-0 EINECS: 214-412-5 |