3-Methyl-2-pyridone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32203G1EA
0
CHF
ACTIAS32203G1
ACTIAS32203G5
ACTIAS32203G10
3-Methyl-2-pyridone
3-Methyl-2-pyridone
Formula:
C₆H₇NO MW: 109.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039704 CAS Number: 1003-56-1 EINECS: 213-710-2 |